Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4673-1G PC4673-250MG
APOSPC4673-1GEA 1740 CZK
APOSPC4673-1G APOSPC4673-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00622442
CAS číslo: 1513-50-4