Tisk…
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4656-250MG PC4656-1G PC4656-5G
APOSPC4656-250MGEA 2900 CZK
APOSPC4656-250MG APOSPC4656-1G APOSPC4656-5G
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether
Vzorec: C₅H₄F₈O
MW: 232,072 g/mol
Bod varu: 72…73 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236123
CAS číslo: 69948-46-5