Tisk…
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4649-5G PC4649-1G
APOSPC4649-5GEA 11540 CZK
APOSPC4649-5G APOSPC4649-1G
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate
Vzorec: 2(C₄F₉O₃S)·Mg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095412
CAS číslo: 507453-86-3