Tisk…
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4646-1G PC4646-500MG
APOSPC4646-1GEA 5690 CZK
APOSPC4646-1G APOSPC4646-500MG
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₁₅H₂₀F₃N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728816
CAS číslo: 516494-46-5