Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC46363-1G PC46363-250MG
APOSPC46363-1GEA 744 CZK
APOSPC46363-1G APOSPC46363-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Vzorec: C₉H₉ClF₂N₂O
MW: 234.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31372409
CAS číslo: 2169031-53-0