Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC46362-1G PC46362-250MG
APOSPC46362-1GEA 744 CZK
APOSPC46362-1G APOSPC46362-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Vzorec: C₉H₉ClF₂N₂O
MW: 234,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31372392
CAS číslo: 2168354-72-9