Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC46361-1G PC46361-250MG PC46361-500MG
APOSPC46361-1GEA 9200 CZK
APOSPC46361-1G APOSPC46361-250MG APOSPC46361-500MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(2,4-difluorophenyl)urea
Vzorec: C₉H₉ClF₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14586695
CAS číslo: 1248767-42-1