Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC46360-1G PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA 744 CZK
APOSPC46360-1G APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Vzorec: C₉H₉Cl₂FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31372626
CAS číslo: 848758-99-6