1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC46359-1G
PC46359-250MG
APOSPC46359-1GEA
744
CZK
APOSPC46359-1G
APOSPC46359-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Vzorec:
C₉H₁₀ClFN₂O MW: 216,64 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14586691 CAS číslo: 146257-15-0 |