Tisk…
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC46352-1G PC46352-250MG PC46352-5G
APOSPC46352-1GEA 1410 CZK
APOSPC46352-1G APOSPC46352-250MG APOSPC46352-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,547 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415560
CAS číslo: 1261472-31-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III