Tisk…
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC46351-100MG PC46351-1G PC46351-250MG
APOSPC46351-100MGEA 13230 CZK
APOSPC46351-100MG APOSPC46351-1G APOSPC46351-250MG
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Vzorec: C₅H₇F₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701580
CAS číslo: 1171319-69-9