Tisk…
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4613-1G PC4613-100MG PC4613-5G
APOSPC4613-1GEA 8100 CZK
APOSPC4613-1G APOSPC4613-100MG APOSPC4613-5G
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile
Vzorec: C₁₁H₈FN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139200
CAS číslo: 1284228-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III