Tisk…
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4603-1G PC4603-5G PC4603-500MG
APOSPC4603-1GEA 2280 CZK
APOSPC4603-1G APOSPC4603-5G APOSPC4603-500MG
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
3,3,3-Trifluoropropylamine
Vzorec: C₃H₆F₃N
Bod varu: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01694854
CAS číslo: 460-39-9
UN: 2924
ADR: 3+8,III