Tisk…
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4591-25G PC4591-5G
APOSPC4591-25GEA 12960 CZK
APOSPC4591-25G APOSPC4591-5G
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate
Vzorec: C₈H₆F₈O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094248
CAS číslo: 24647-20-9