6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4567-1G
PC4567-250MG
APOSPC4567-1GEA
22320
CZK
APOSPC4567-1G
APOSPC4567-250MG
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Vzorec:
C₈H₃BrF₄O₂ MW: 287,006 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236309 CAS číslo: 141872-90-4 |