Tisk…
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4558-25G PC4558-5G PC4558-100G
APOSPC4558-25GEA 2650 CZK
APOSPC4558-25G APOSPC4558-5G APOSPC4558-100G
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Vzorec: C₇F₅O₂·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01652013
CAS číslo: 4830-57-3