Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC4550-1G
APOSPC4550-1GEA
7410
CZK
APOSPC4550-1G
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Vzorec:
C₈H₁₃F₃O₂ MW: 198,183 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07784244 CAS číslo: 885275-92-3 UN: 1993 ADR: 3,III |