6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4523-1G
PC4523-250MG
APOSPC4523-1GEA
3970
CZK
APOSPC4523-1G
APOSPC4523-250MG
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Vzorec:
C₈H₄F₄O₃ MW: 224,109 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190145 CAS číslo: 103467-50-1 |