Tisk…
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-3,5-difluorobenzene
PC45176-1G PC45176-250MG PC45176-5G
APOSPC45176-1GEA 16370 CZK
APOSPC45176-1G APOSPC45176-250MG APOSPC45176-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28750503
CAS číslo: 1239353-49-1
UN: 3265
ADR: 8,III