Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450584-1G PC450584-250MG
APOSPC450584-1GEA 9200 CZK
APOSPC450584-1G APOSPC450584-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane 97%
1,1,1-Trifluoro-3-iodopentane
Vzorec: C₅H₈F₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28136066
CAS číslo: 75121-39-0