Tisk…
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450582-1G PC450582-5G
APOSPC450582-1GEA 5920 CZK
APOSPC450582-1G APOSPC450582-5G
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol
Vzorec: C₃H₆F₂O₂
MW: 112,075 g/mol
Bod varu: 113 °C (37,5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29988691
CAS číslo: 1026908-13-3