Tisk…
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450581-1G PC450581-5G
APOSPC450581-1GEA 2480 CZK
APOSPC450581-1G APOSPC450581-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₃F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442057
CAS číslo: 7556-84-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II