Tisk…
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC450579-1G PC450579-250MG
APOSPC450579-1GEA 3640 CZK
APOSPC450579-1G APOSPC450579-250MG
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Vzorec: C₁₅H₁₀F₆O
MW: 320,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00626459
CAS číslo: 22543-52-8