Tisk…
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450576-25G PC450576-5G
APOSPC450576-25GEA 10090 CZK
APOSPC450576-25G APOSPC450576-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol
Vzorec: C₈H₈F₉IO
MW: 418,039 g/mol
Bod varu: 70…73 °C (0,6 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619642
CAS číslo: 109574-81-4