Tisk…
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450574-1G PC450574-250MG
APOSPC450574-1GEA 9720 CZK
APOSPC450574-1G APOSPC450574-250MG
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene
Vzorec: C₁₆H₈Br₂F₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30062857
CAS číslo: 1980781-18-7