1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC450571-1G
PC450571-250MG
PC450571-5G
APOSPC450571-1GEA
4140
CZK
APOSPC450571-1G
APOSPC450571-250MG
APOSPC450571-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
Vzorec:
C₅H₇F₅ MW: 162,101 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28135687 CAS číslo: 154381-43-8 UN: 1993 ADR: 3,II |