Tisk…
Trifluorovinyltrimethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450570-1G PC450570-250MG PC450570-5G
APOSPC450570-1GEA 28770 CZK
APOSPC450570-1G APOSPC450570-250MG APOSPC450570-5G
Trifluorovinyltrimethylsilane
Trifluorovinyltrimethylsilane
Vzorec: C₅H₉F₃Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30062985
CAS číslo: 1427-33-4
UN: 1993
ADR: 3,II