Trifluorovinyltrimethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC450570-1G
PC450570-250MG
PC450570-5G
APOSPC450570-1GEA
28770
CZK
APOSPC450570-1G
APOSPC450570-250MG
APOSPC450570-5G
Trifluorovinyltrimethylsilane
Trifluorovinyltrimethylsilane
Vzorec:
C₅H₉F₃Si Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30062985 CAS číslo: 1427-33-4 UN: 1993 ADR: 3,II |