Tisk…
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450569-25G PC450569-5G
APOSPC450569-25GEA 24800 CZK
APOSPC450569-25G APOSPC450569-5G
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Vzorec: C₅H₆F₅I
MW: 287,998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18781884
CAS číslo: 1379295-32-5