Tisk…
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450564-1G PC450564-250MG
APOSPC450564-1GEA 10720 CZK
APOSPC450564-1G APOSPC450564-250MG
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
Vzorec: C₅H₅F₇O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22570089
CAS číslo: 1313024-90-6