Tisk…
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450563-1G PC450563-250MG
APOSPC450563-1GEA 23480 CZK
APOSPC450563-1G APOSPC450563-250MG
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Vzorec: C₁₂H₁₁F₅N₂O₂
MW: 310.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30062918
CAS číslo: 1980048-36-9