Tisk…
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450562-1G PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA 19640 CZK
APOSPC450562-1G APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₄H₅FO₃
MW: 120.079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22577168
CAS číslo: 127213-73-4