Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450561-100MG PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA 9990 CZK
APOSPC450561-100MG APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₅F₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28137310
CAS číslo: 91915-68-3