(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450560-1G
PC450560-250MG
APOSPC450560-1GEA
33730
CZK
APOSPC450560-1G
APOSPC450560-250MG
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine
Vzorec:
C₁₀H₁₁F₂NO MW: 199,197 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28137321 CAS číslo: 1902254-13-0 |