Tisk…
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450559-1G PC450559-250MG
APOSPC450559-1GEA 16400 CZK
APOSPC450559-1G APOSPC450559-250MG
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene
Vzorec: C₁₈H₂₄F₁₈N₃O₆P₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075243
CAS číslo: 1980062-79-0