3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450558-1G
PC450558-5G
APOSPC450558-1GEA
5630
CZK
APOSPC450558-1G
APOSPC450558-5G
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Vzorec:
C₃H₂BrF₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233030 CAS číslo: 422-01-5 |