Tisk…
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450557-1G PC450557-250MG
APOSPC450557-1GEA 19680 CZK
APOSPC450557-1G APOSPC450557-250MG
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₄H₇F₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561017
CAS číslo: 2149605-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III