Tisk…
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450556-1G PC450556-250MG
APOSPC450556-1GEA 16340 CZK
APOSPC450556-1G APOSPC450556-250MG
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₃H₅F₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561016
CAS číslo: 690-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III