Tisk…
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450554-1G PC450554-250MG
APOSPC450554-1GEA 33730 CZK
APOSPC450554-1G APOSPC450554-250MG
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol
Vzorec: C₃H₅F₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28137318
CAS číslo: 148628-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III