Tisk…
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 3270 CZK
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Vzorec: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432,178 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28334481
CAS číslo: 1980085-17-3