Tisk…
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450526-250MG PC450526-1G
APOSPC450526-250MGEA 6720 CZK
APOSPC450526-250MG APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Vzorec: C₈H₁₉F₃O₂Si₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730309
CAS číslo: 2149590-54-3