Tisk…
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 7050 CZK
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₂F₃NOSi
Bod varu: 64…66 °C (5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730306
CAS číslo: 208331-60-6