Tisk…
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450521-1G PC450521-250MG PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA 21730 CZK
APOSPC450521-1G APOSPC450521-250MG APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Vzorec: C₄H₅F₃O
MW: 126,077 g/mol
Bod varu: 118,5 °C (60 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092907
CAS číslo: 83706-98-3
UN: 1987
ADR: 3,III