Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3,3-bis(triethylsiloxy)propane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450517-1G PC450517-5G
APOSPC450517-1GEA 6220 CZK
APOSPC450517-1G APOSPC450517-5G
1,1,1-Trifluoro-3,3-bis(triethylsiloxy)propane
1,1,1-Trifluoro-3,3-bis(triethylsiloxy)propane
Vzorec: C₁₅H₃₃F₃O₂Si₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730304
CAS číslo: 2149598-07-0