Tisk…
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450516-1G PC450516-5G
APOSPC450516-1GEA 7050 CZK
APOSPC450516-1G APOSPC450516-5G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Vzorec: C₁₄H₃₁F₃O₂Si₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730303
CAS číslo: 1922958-20-0