Tisk…
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450513-1G PC450513-5G
APOSPC450513-1GEA 7050 CZK
APOSPC450513-1G APOSPC450513-5G
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Vzorec: C₁₁H₂₁F₅O₂Si
Bod varu: 86…87 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730300
CAS číslo: 1922958-27-7