Tisk…
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 7050 CZK
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
Bod varu: 69…70 °C (6 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730298
CAS číslo: 1922958-24-4