Tisk…
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 6750 CZK
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Bod varu: 78…79 °C (6 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730297
CAS číslo: 1922958-25-5