Tisk…
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 7050 CZK
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
Bod varu: 66…67 °C (8 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730296
CAS číslo: 1254592-76-1