Tisk…
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450500-1G PC450500-250MG
APOSPC450500-1GEA 27350 CZK
APOSPC450500-1G APOSPC450500-250MG
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate)
Vzorec: C₆F₁₂O₂·2K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27918470
CAS číslo: 127802-89-5